Learn More
2,4-Di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10553521
2,4-Di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553521
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10553521
Marca: Thermo Scientific Acros 160125000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-76-4
Número MDL MFCD00008828
Clave InChI ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hztMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7311
Nombre IUPAC 2,4-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di-tert-butylphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 59.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 264.0°C
Temperatura de inflamación 115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H22O
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H3OH
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Peso molecular (g/mol) 206.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468713 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number160121000,160120025,160125000
Número de loteA0339795 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2022 Catalog Number160120250,160120251,160121000,160120025,160125000,160120050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,4-Di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >