Learn More
2,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde |
Punto de fusión | 133.0°C to 138.0°C |
Color | Blanco a beige |
Punto de ebullición | 220.0°C to 228.0°C (22.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5 % min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (HO)2C6H3CHO |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 08,241 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459543 | Certificado de análisis | 29/01/2024 | 173645000,173640250,173641000 |
A0456138 | Certificado de análisis | 06/09/2023 | 173645000,173640250,173641000 |
A0453843 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 173645000,173640250,173641000 |
A0431988 | Certificado de análisis | 06/01/2023 | 173645000,173640250,173641000 |
A0399963 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 173645000,173640250,173641000 |
Seguridad y manipulación
- 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde