Learn More
2-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10763413
2-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763413
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10763413
Marca: Thermo Scientific Acros 370035000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-71-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00002187
Clave InChI MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pwMostrar másMostrar menos
PubChem CID 66755
Nombre IUPAC 2-etoxifenol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20.0°C to 25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 216.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H4OH
Índice de refracción 1.5280 to 1.5300
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0412352 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number370035000
Número de loteA0406559 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/03/2024 Catalog Number370035000
Número de loteA0444119 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number370030050,370031000,370035000,370030025
Número de loteA0393823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number370030050,370031000,370035000,370030025
Número de loteA0392742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number370030050,370031000,370035000,370030025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >