Learn More
Ácido 2-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10215070
Ácido 2-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215070
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10215070
Marca: Thermo Scientific Acros 121690250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-75-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00004323
Clave InChI CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11970
ChEBI CHEBI:28478
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenylacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143°C to 148°C
Color Marrón a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 187
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0405553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog Number121690100,121690250
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >