Learn More
2-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11408903
2-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408903
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11408903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11055.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-nitroanilina es el principal precursor de las fenilendiaminas, que se convierten en bencimidazoles, una familia de heterociclos que son componentes clave en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,6 g/l a 20 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-74-4
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00007687
Clave InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6946
Nombre IUPAC 2-nitroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroaniline
Punto de fusión 70°C to 74°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN1661
Beilstein 509275
Índice Merck 14,6583
Información de solubilidad Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10241654 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/06/2022 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Número de lote10238774 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Número de lote10223643 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Número de lote10217783 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Número de loteC2087C Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >