Learn More
3,4-Dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10386740
3,4-Dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386740
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10386740
Marca: Thermo Scientific Acros 116581000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-65-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002304
Clave InChI YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
Nombre IUPAC 3,4-dimetilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Crema a blanco
Densidad 0.9830g/mL
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 480
Índice Merck 15, 10279
Gravedad específica 0.983
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0320115 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number116585000,116581000
Número de loteA0408776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number116580025,116585000,116581000
Número de loteA0404627 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number116580025,116585000,116581000
Número de loteA0407228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number116580025,116585000,116581000
Número de loteA0320115 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2022 Catalog Number116580025,116585000,116581000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,4-Dimethylphenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,4-Dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >