Learn More
3-Metil-4-decanol, eritro + treo, 97 % Código de producto.: 11490521
3-Metil-4-decanol, eritro + treo, 97 %
Código de producto. 11490521
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11490521
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20050.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55816-17-6
Fórmula molecular C11H24O
Peso molecular (g/mol) 172.312
Número MDL MFCD00046702
Clave InChI SBMFCRFCWMMVQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-decanol, 4-decanol, 3-methyl, 2-butyl n-hexyl carbinol, acmc-1awl5, 3-methyl-4-decanol, erythro + threo, 3-methyl-4-decanol, threo + erythroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 143312
Nombre IUPAC 3-Metildecan-4-ol
SMILES CCCCCCC(C(C)CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-decanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
3-Metil-4-decanol, eritro + treo, 97 % >