Learn More
3'-Nitroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11379459
3'-Nitroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379459
500 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Código de producto. 11379459
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12155.36
Solicitar formato a granel o personalizado
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-nitroacetofenona se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos.
Solubilidad
Soluble en agua 0,75 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-89-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.148
Número MDL MFCD00007259
Clave InChI ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8494
Nombre IUPAC 1-(3-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Nitroacetophenone
Punto de fusión 76°C to 80°C
Punto de ebullición 202°C
Olor Slightly sweetish
Cantidad 500 g
Beilstein 743002
Información de solubilidad Soluble in water 0.75g/L @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10245108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA12155.36,A12155.0B,A12155.30
Número de lote10248351 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA12155.36,A12155.0B,A12155.30
Número de lote10238012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12155.36,A12155.0B,A12155.30
Número de lote10239905 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12155.36,A12155.0B,A12155.30
Número de lote10223802 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12155.36,A12155.0B,A12155.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
3'-Nitroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >