Learn More
3-Fenilfenol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10647474
3-Fenilfenol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647474
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10647474
Marca: Thermo Scientific Acros 417660050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-51-8
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00002294
Clave InChI UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4oMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11381
ChEBI CHEBI:34338
Nombre IUPAC 3-fenilfenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylphenol
Nombre de nota 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72.0°C to 80.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458257 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2023 Catalog Number417660050,417660250
Número de loteA0454695 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number417660050,417660250
Número de loteA0449878 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2023 Catalog Number417660050,417660250
Número de loteA0408053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number417660050,417660250
Número de loteA0414917 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number417660050,417660250
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: [1,1'-Biphenyl]-3-ol
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Fenilfenol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >