Learn More
4,4'-Isopropilidenodifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10604832
4,4'-Isopropilidenodifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10604832
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10604832
Marca: Thermo Scientific Acros 158241000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-05-7
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00002366
Clave InChI IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dianMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4′-Isopropylidenediphenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 158.0°C
Color Amarillo a naranja
Punto de ebullición 220.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 227°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2C(C6H4OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 06,1011
Índice Merck 15,1298
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468221 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number158240050,158245000,158240020,158241000
Número de loteA0462604 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number158240050,158245000,158240020,158241000
Número de loteA0457171 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number158240050,158245000,158240020,158241000
Número de loteA0385622 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number158240050,158245000,158240020,158241000
Número de loteA0446047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/09/2022 Catalog Number158240050,158245000,158240020,158241000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4,4'-Isopropilidenodifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >