Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10704861
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704861
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10704861
Marca: Thermo Scientific Acros 146210010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007894
Clave InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-aminoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186.0°C to 189.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC6H4CO2H
Cantidad 1 kg
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Índice Merck 15, 418
Información de solubilidad Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468549 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number146210010,146212500,146210050
Número de loteA0467220 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog Number146210010,146212500,146210050
Número de loteA0463582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/06/2024 Catalog Number146210010,146212500,146210050
Número de loteA0462341 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/05/2024 Catalog Number146210010,146212500,146210050
Número de loteA0442434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2023 Catalog Number146210010,146212500,146210050
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >