Learn More
4-(Benciloxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13498408
compliance-icons
4-(Benciloxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498408
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 13498408
Marca: Thermo Scientific Acros 169780010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-16-2
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00002333
Clave InChI VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxifenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)phenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 122.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4OH
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,845
Índice Merck 15,6334
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0433765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2024 Catalog Number169780010,169780500,169782500
Número de loteA0428747 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number169780010,169780500,169782500
Número de loteA0452124 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2023 Catalog Number169780010,169780500,169782500
Número de loteA0440276 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/03/2022 Catalog Number169780010,169780500,169782500
Número de loteA0436683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2021 Catalog Number169780010,169780500,169782500
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-(Benciloxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >