Learn More
4-cloro-3-metilfenol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-methylphenol |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 63.0°C to 65.0°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 242°C |
Temperatura de inflamación | 118°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457616 | Certificado de análisis | 16/11/2023 | 109481000,109480050,109485000 |
A0420977 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 109481000,109480050,109485000 |
A0393098 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 109481000,109480050,109485000 |
A0413763 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 109481000,109480050,109485000 |
A0401083 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 109481000,109480050,109485000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Chloro-3-methylphenol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-cloro-3-metilfenol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido