Learn More
4-n-Propoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11415926
4-n-Propoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415926
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11415926
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22266.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18979-50-5
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00002335
Clave InChI KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 29352
Nombre IUPAC 4-propoxifenol
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propoxyphenol
Punto de fusión 55°C to 58°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10225022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22266.22,B22266.14
Número de lote10223217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22266.22,B22266.14
Número de lote10229867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22266.22,B22266.14
Número de lote10210829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22266.22,B22266.14
Número de lote10224464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22266.22,B22266.14
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
4-n-Propoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >