Learn More
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10010620
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10010620
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Código de producto. 10010620
Marca: Thermo Scientific Acros 103925000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5451-09-2
Fórmula molecular C5H9NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00012869
Clave InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 123608
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto de fusión 156°C to 158°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Índice Merck 15, 443
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number103920050,103925000
Número de loteA0465997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number103920050,103925000
Número de loteA0455731 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number103920050,103925000
Número de loteA0462911 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2024 Catalog Number103920050,103925000
Número de loteA0455899 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/09/2023 Catalog Number103920050,103925000
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >