Learn More
Hamilton™ 50 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfi the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
287.00€ - 388.00€
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) | 0,041 in |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
Diámetro interior (métrico) | 1.03 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 7.75 mm |
Temperatura mín. (imperial) | 50 °F |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17824232
|
Hamilton™
CAL80565 |
22s G | 3 | Cementada |
323.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17824342
|
Hamilton™
CAL80530 |
22s G | Afilada, biselada, curva, sin perforación | Cementada |
349.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17834222
|
Hamilton™
CAL80901 |
22s G | Romo | Cementada |
291.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17864212
|
Hamilton™
CAL7655-01 |
No Needle Included | No Needle Included | Extraíble |
287.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17844332
|
Hamilton™
CAL81008 |
Custom | Custom | Cementada |
388.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 50 μL.
Especificaciones
0,041 in | |
1.03 mm | |
50 °F | |
1 |
0,305 in | |
7.75 mm | |
10 °C | |
50 μl |