Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, negro, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 08 15 0427
294.02 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- 8mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Orificio central
- Rosca 8-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,5 mm |
Crema, Rojo, Negro | |
Polipropileno | |
100 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%