Learn More
uvex Gafas de seguridad 9178 Super Fit
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Supravision Sapphire
Descripción
- Lentes ultrafinas y envolventes con una curvatura de base de 6,5
- Un elevado nivel de protección contra peligros mecánicos
- Diseño ligero con patillas articuladas y diseño deportivo
- Lentes optimizadas aerodinámicamente inclinadas hacia delante para mayor comodidad y ventilación
- Máxima claridad óptica
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Optimizadas aerodinámicamente |
Revestimiento de lente | Scratch-resistant |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Azul marino, transparente |
Modelo | 9178 Super Fit |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
uvex Gafas de seguridad 9178 Super Fit >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido