Learn More
uvex Gafas de protección estancas a los gases Ultravision 9301
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Amarillo
Descripción
- Gafas de protección cómodas, de diseño ergonómico y visión completa
- Adecuadas para usuarios de gafas graduadas, visibilidad lateral sin restricciones, cambio de lentes sencillo
- Lentes de policarbonato transparente con revestimiento Supravision Excellence
- Estancas a los gases sin sistema de ventilación
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tipo de lente | Supravision Excellence |
Revestimiento de lente | Anti-fog |
Descripción | estanco a los gases |
Color | Amarillo |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
Modelo | Ultravision 9301 |
Detalles de ventilación | Sin ventilación |
Material | Policarbonato |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Gafas de protección estancas a los gases Ultravision 9301 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido