Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador rotativo multiusos Fisherbrand™
Accesorios opcionales para optimizar el agitador rotativo multiusos Fisher Scientific™
147.00€ - 194.00€
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15554090
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88861121
Carrusel de 50 puestos para tubos de 1,5/2,0 ml
194.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15564090
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88861122
Carrusel con espacio para 30 tubos de 15 ml
168.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15574090
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88861123
Carrusel con espacio para 15 tubos de 50 ml
171.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15584090
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88861124
Carrusel de 10 y 20 tubos para tubos de 10- 15 ml y 5- 7 ml
166.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15594090
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88861125
Carrusel de tubos con espacio para 64 tambores para tubos de cultivo de 14 mm de diámetro
147.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-09-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15504100
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88861126
Carrusel con espacio para 64 tambores de 18,5 mm de diámetro (tubos de cultivo de 15-20 ml)
147.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
El rotador de tubos multiuso ofrece flexibilidad con varias opciones de carrusel
  • Rotador de tubos
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Accesorios para agitador rotativo multiusos Fisherbrand™
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt