Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador de tamaño reducido para incubación
Accesorios necesarios para el uso del agitador de tamaño reducido para incubación Fisher Scientific™
24.75€ - 135.00€
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15554110
|
Fisherbrand™
88861144 |
Alfombrilla adhesiva de 140 x 140 mm |
44.42€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15564100
|
Fisherbrand™
88861135 |
Pinza para matraces de acero inoxidable de 25 ml | 20 |
24.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15594100
|
Fisherbrand™
88861138 |
Pinza para matraces de acero inoxidable de 250 ml | 8 |
29.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15574080
|
Fisherbrand™
88861103 |
Gradilla de tubos para centrífuga de 50 ml (29 mm de diám.), máx. de tubos: 10 | 10 |
135.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15574100
|
Fisherbrand™
88861136 |
Pinza para matraces de acero inoxidable de 50 ml | 20 |
26.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15564080
|
Fisherbrand™
88861102 |
Soporte para tubos de centrífuga de 15 ml (diámetro 17,1 mm), máx. de tubos: 24 | 24 |
132.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15584100
|
Fisherbrand™
88861137 |
Pinza para matraces de acero inoxidable de 100125 ml | 8 |
29.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15554080
|
Fisherbrand™
88861101 |
Gradilla de tubos de 1,5 ml a 2,0 ml con adaptador (diámetro de 11,5 mm); n.º máx. de tubos: 50 | 50 |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Accesorios para el agitador de tamaño reducido para incubación
- Aumente el rendimiento y la flexibilidad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Accesorios para agitador de tamaño reducido para incubación