Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Utilice estos adaptadores con una variedad de tubos y rotores. Los adaptadores Eppendorf™ funcionan con todos los rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Marca: Eppendorf™ 5425723008
17.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores para rotores
- Disponibles en packs de 6
Especificaciones
Adaptador | |
6 tubos Microtainer de 0,25 a 0,4 ml | |
Tubos para PCR de 0,2 ml |
PCR | |
Rotor F-45-72-8 | |
6/paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml > El dispositivo tiene capacidad para: 6 tubos Microtainer de 0,25 a 0,4 ml; para utilizar con: Tubos de PCR de 0,2 ml, rotor F-45-72-8
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido