Learn More
Kartell™ Frasco dispensador de volumen ajustable
Click to view available options
Incluye:
Recipiente de medición de 25 ml
Recipiente de medición de 50 ml
Descripción
- El vaso de dosificación se desliza por el tubo
- La variación en la altura cambia el volumen dispensado
- El volumen dispensado permanece constante en cualquier posición preajustada del vaso
- La taza se llena presionando el frasco y forzando al líquido a subir por el tubo
- Cuando se libera la presión en el frasco, el exceso volverá a bajar al frasco y solo el volumen deseado permanecerá
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Descripción | PE (frasco) con PMP (recipiente) |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Intervalo de volumen de llenado | De 0 a 25 mL |
Incluye | Recipiente de medición de 25 ml |
Material | Polietileno |
Título del producto
Kartell™ Frasco dispensador de volumen ajustable >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido