Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente
Etiquete componentes con facilidad con el material de etiqueta de poliéster brillante permanente con transferencia térmica (B-422). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
32.60€ - 88.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | White |
Acabado | Gloss |
Material | Polyester |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17950710
|
Brady™
170738 |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | Die-cut |
76.30€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17920710
|
Brady™
170736 |
19.05 mm (W) x 38.10 mm (H) | Die-cut |
54.35€
paquete de 180 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17920770
|
Brady™
170739 |
1 x 1 pulg | Die-cut |
73.20€
paquete de 260 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17910710
|
Brady™
170737 |
12.70 mm (W) x 38.10 mm (H) | Die-cut |
32.60€
paquete de 180 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17970680
|
Brady™
170730 |
9.53 mm (W) x 7.62 m (L) | Continua |
45.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17980680
|
Brady™
170731 |
12.07 mm (W) x 7.62 m (L) | Continua |
56.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17990680
|
Brady™
170732 |
12.70 mm (W) x 7.62 m (L) | Continua |
53.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17921940
|
Brady™
170733 |
15.88 mm (W) x 7.62 m (L) | Continua |
88.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17900690
|
Brady™
170734 |
25.40 mm (W) x 7.62 m (L) | Continua |
70.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17801779
|
Brady™
170859 |
38.10 mm (W) x 7.62 m (L) | Continua |
75.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Producto versátil: diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como, por ejemplo, el etiquetado de equipo, placas de circuitos, componentes de paneles y códigos de barras
- Producto resistente: diseñada para soportar la abrasión, las temperaturas extremas y los disolventes, como, por ejemplo, el alcohol, el aceite y el agua
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente con capacidad de adherencia a superficies rugosas, suaves y planas con revestimiento de polvo
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969, CSA según el estándar C22.2 n.º 0.15-95 y conforme a RoHS 2011/65/EU (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
White | |
Polyester | |
No estéril | |
-40°F to 212°F | |
0.004 in |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Labels | |
Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling | |
-40°C to 100°C | |
0.102 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo altamente adherente