Learn More
Bochem™ Abrazadera universal de aluminio
Fabricadas con aluminio. La abrazadera universal de aluminio BOCHEM™ se ajusta a la norma DIN 12895.
Marca:  Bochem™ 5444
Código de producto. 10622611
  • 25.95€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dedo con corcho
  • Aluminio
  • DIN 12895
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Aluminio
0 a 80 mm
180 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Abrazadera universal de aluminio > Diámetro ajustable: de 0 a 80 mm; longitud del brazo: 180mm