Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de aluminio
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
Marca: Fisherbrand™ 120937F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Especificaciones
Smooth | |
Plano | |
Plata | |
Aluminio | |
No estéril | |
100/Pk. | |
20 cm |
No autoclavable | |
140 mL | |
Single-use | |
Circular | |
Weighing Boat | |
0.19 mm | |
103 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Fisherbrand_AlumBoats_InfoSheet_V2.pdf
Tamaño : 1.2 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de aluminio > Capacity (Metric): 140 mL; Dimensions: 4.1 x 0.8 in (103 x 20 cm)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido