Learn More
Sulfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10181940
Sulfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10181940
1 kg, Jarra para polvos de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Código de producto. 10181940
Marca: Fisher Chemical A/6480/60
Solicitar formato a granel o personalizado
H8N2O4S, CAS Number-7783-20-2, 500g, Colorless, 132.13g/mol, 280 deg.C, 3391, Plastic powder jar, 5 to 6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 280°C
Color Incolora
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Nombre del producto
  • Ammonium sulfate
Título del producto
Sulfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >