Learn More
Anisol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10458500
Anisol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458500
250 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10458500
Marca: Thermo Scientific Acros 153922500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metoxibenceno, metil fenil éter, benceno, metoxi, fenil metil éter, fenoxymetano, metoxi-benceno, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisol
Punto de fusión -37.0 °C
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 154.0 °C
Temperatura de inflamación 43 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCH3
Índice de refracción De 1.5160 a 1.5190
Cantidad 250 ml
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Índice Merck 15,662
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 1.6 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter, acetona
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99 %
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468159 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number153920050,153920010,153922500,153920025
Número de loteA0467812 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number153920050,153920010,153922500,153920025
Número de loteA0464184 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/06/2024 Catalog Number153920050,153920010,153922500,153920025
Número de loteA0462346 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number153920050,153920010,153922500,153920025
Número de loteA0460378 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Catalog Number153920050,153920010,153922500,153920025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anisol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >