Learn More
TGFBR1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA138737
Código de producto. 11546463
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is placenta tissue.
A total of three members of the TGF beta family, TGFbeta1, TGFbeta2 and TGFbeta3, have been identified in mammals. Each is synthesized as a latent precursor that is subsequently cleaved forming the 112 amino acid growth factor which becomes active upon dimerization. TGFbetas mediate their activity by high affinity binding to the type II receptor 70kDa transmembrane protein with a cytoplasmic serine-threonine kinase domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
TGFBR1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 1 mL; Unconjugated