Learn More
Masa de antimonio, policristalino, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11340759
Masa de antimonio, policristalino, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340759
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
5 x 50 g
Código de producto. 11340759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010598.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony lump
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC antimony
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Formulario Masa policristalina
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW19K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Número de loteW19K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Número de loteQ05K029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Número de loteQ05K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
Número de loteN14K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Catalog Number010598.09,010598.18,010598.90
RUO – Research Use Only
Título del producto
Masa de antimonio, policristalino, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >