Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
La mezcla maestra Multiplex TaqMan™ de Applied Biosystems™ está formulada para amplificar hasta 4 objetivos en una sola reacción, lo que proporciona tiempos de ejecución más cortos (menos de 40 minutos).
Marca: Applied Biosystems™ 4484262
1447.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- Optimizado para la multiplexación: validado para la expresión génica quadplex y ensayos de genotipado
- El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, rango dinámico y especificidad superiores
- Tiempos de procesamiento reducidos con instrumentación rápida y normal – optimizada para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
- Integración perfecta en sus experimentos: validado con ensayos TaqMan™ de Applied Biosystems™ y sondas QSY™ TaqMan™ para la expresión génica y. experimentos de genotipado
- Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
- Amplia compatibilidad con instrumentos
Especificaciones
Contiene 5 frascos (5 ml cada uno) de mezcla maestra Multiplex 2X TaqMan™, suficiente para 2500 reacciones. La mezcla maestra Multiplex TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante MUSTANG PURPLE™ (referencia pasiva) y tampón optimizado. Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
|
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Fast | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7 | |
Mezcla maestra Multiplex | |
500 reacciones | |
2X | |
2500 reacciones | |
55 mL |
Sonda de cebado | |
qPCR multiplexada | |
Fast | |
TaqMan™ | |
5 x 5 mL | |
Expresión génica, Detección de virus | |
2 X | |
ADN |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.