Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga ART™
GREENER_CHOICE
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™.
Marca:  Thermo Scientific™ 3771-RT
95.95 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15163616
  • 101.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 11-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™. Este sistema proporciona una opción que respeta el medio ambiente sin poner en peligro la esterilidad.
Características:
  • El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
  • Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
  • La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
  • La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
  • Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
  • Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Nota:
Se necesita una gradilla vacía para las piezas -RT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
300 μl
Estéril
ART sin filtrar
5,84cm
Gradilla
Menos recursos utilizados y menos residuos
ART
Sin filtro
Natural
2,3 in
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
4800/Cs.
Pipeta de ajuste universal
Estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema de recarga ART™ > Puntas de pipeta sin filtro ART™; Volumen: 300 μl; Modelo de punta: ART 300; Estilo de punta: MicroPoint; Esterilidad: Estéril; Tamaño de la unidad: Caja de 5 paquetes de 10 torres de recarga de 96 puntas (4800 puntas en total)