Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Designed for cleanrooms and controlled environments
Marque: Micronova™ BKL-2424IR
234.65 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Description
- Irradiated
- 75% LDPE/25% cast nylon
- 10-6 sterility assurance level
- For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Spécification
Blend Liner | |
LDPE, Nylon | |
Dimensions: 60.9 x 60.9 cm (24 x 24 in.) | |
Cleanrooms and Controlled Environments |
Suggestions de produits
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
046094-000 | Certificado de calidad | 18/11/2024 | BKL-2424IR |
045700-000 | Certificado de calidad | 15/10/2024 | BKL-2424IR |
045916-000 | Certificado de calidad | 15/10/2024 | BKL-2424IR |
045696-000 | Certificado de calidad | 24/09/2024 | BKL-2424IR |
044497-000 | Certificado de calidad | 17/09/2024 | BKL-2424IR |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.