Learn More
Axygen™ Tapones para tubos de PCR
Tapones de 8 tiras abovedados o planos de tubos para PCR Axygen
Marca:  Axygen™ PCR-02-FCP-C
19.43 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12609535
  • 29.85€ / paquete de 125
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los tubos de PCR de pared fina de polipropileno Axygen con y sin tapones están diseñados para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar y están disponibles en varios colores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
MaxyClear, con área de escritura
1250/caja
Tubos para PCR de 8 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos
Polipropileno
Tira
Transparente
0,2 mL
Polipropileno
No estéril
Plano
Tapón de tubo para PCR de 8 tiras con área de escritura
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Tapones para tubos de PCR > Planos con superficie de escritura