Learn More
Axygen™ Tubos de PCR con tapón plano de 0.2 ml
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
Marca: Axygen™ PCR-02-V
Descripción
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
- Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- El tapón de inserción uniforme cierra herméticamente en toda su longitud para ofrecer un cierre hermético que evita la evaporación de la muestra
- La opción Maxymum Recovery™ proporciona una retención ultrabaja y un rendimiento elevado
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
- Disponibles en una amplia variedad de colores para ofrecer compatibilidad con la codificación por colores
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
0,2 ml | |
Polipropileno | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Tubo |
Color morado | |
1000/paquete, 10 paquetes/caja | |
Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica | |
No estéril | |
Plano | |
Tubos para PCR de pared fina |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron