Learn More
Frascos dispensadores redondos de LDPE Azlon™ con boquilla pivotante
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Descripción
Adecuado para usarse como frasco de goteo o lavador y para geles dispensadores
- Frascos redondos de LDPE con tapón de boquilla pivotante
- La boquilla se incrusta en el tapón para que el frasco quede sellado
- Disponible en paquetes a granel
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 10 |
Closure Included | Sí |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 66 mm |
Diámetro (métrico) | 32 mm |
Tipo de tapón | Boquilla giratoria |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Tamaño : 3.8 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
4Minutes
20Seconds
45
Título del producto
Frascos dispensadores redondos de LDPE Azlon™ con boquilla pivotante >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido