Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™ Código de producto.: 10442215
Añadir a la cesta
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
Código de producto. 10442215
1000 ml, Verde
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Código de producto. 10442215
Marca: Azlon WGW447P
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE Azlon™ se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
  • Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
  • Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Color Translúcido
Incluye Tapón de polipropileno verde
Material LDPE
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Verde
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 202 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Anchura (imperial) 3,54 in
Altura (imperial) 7,95 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 90 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Product Information
Título del producto
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™ >