Learn More
Bollé Safety Productos y kits de limpieza de lentes B-Clean
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador de tejido
Espray limpiador de lentes
Estación de limpieza
Kit antivaho
Pañuelos de limpieza en seco multifunción
Pulverizador antivaho
Cantidad:
1 unidad
100/paq.
200/paq.
250 mL
30 mL
50 mL
500 mL
Descripción
- Sin alcohol ni silicona
- La fórmula a base de agua garantiza una limpieza y protección perfectas para sus gafas
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de tejido |
Cantidad | 100/paq. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Productos y kits de limpieza de lentes B-Clean >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido