Learn More
Balanza semimicro Explorer™
Concebidas para pesaje profesional y sofisticado. Las balanzas semimicro Explorer™ son ideales para aplicaciones de investigación y de laboratorio.
Marca:  Ohaus 30139517
5908.12 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15406101
  • 8430.00€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Balanzas, semimicro, Explorer™
Modelo EX225DM
• Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
• El software intuitivo SmarText™ 2.0 proporciona una experiencia de usuario muy moderna
• Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
• Pantalla táctil a todo color
• Diámetro del plato 80 mm
• Dimensiones de 230 mm x 640 mm x 467 mm (An x Al x Pr)
• Capacidad de 120/220 g x 0,01/0,1 mg de legibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla táctil VGA de 5,7 in a todo color
0,1 mg
EX225DM
8,000 s
3,14 in
0,01, 0,01, 0,1 mg
9 mg
0,015 mg
393 x 230 x 350 mm
80 mm
Videos
  • Ohaus - Explorer semi-micro balances
    Ohaus - Explorer semi-micro balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer semi-micro balances
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Balanza semimicro Explorer™ >