Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para Dispensador remoto Barnstead™ RO y TII
Optimice su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ RO y TII con estos accesorios y consumibles, incluidos filtros, cartuchos y dispensadores.
Marca: Thermo Scientific™ LMX31
Descripción
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ RO y TII. Estos productos, para uso con sistemas de purificación de agua Barnstead RO y TII, incluyen filtros y prefiltros, cartuchos, flotador de corte contra rebosamiento y cable de interbloqueo de bomba, así como dispensadores e impresora.
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ RO y TII. Estos productos, para uso con sistemas de purificación de agua Barnstead RO y TII, incluyen filtros y prefiltros, cartuchos, flotador de corte contra rebosamiento y cable de interbloqueo de bomba, así como dispensadores e impresora.
Especificaciones
0,055 µS/cm | |
< 1 UFC/ml | |
Pretratado | |
15 Mohm/cm a 25 °C | |
De 1 a 5 ppmm | |
De 2 a 6,9 bar | |
Sistema de agua Barnstead™ TII de tipo 2 | |
1/ l/min | |
13,5 in | |
19,5 in | |
18,5 in | |
100/240 VCA, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Lámpara ultravioleta para depósito de almacenamiento Barnstead | |
No | |
Tipo 2 | |
No | |
Lámpara UV para depósito de almacenamiento | |
4°C a 40°C | |
<1 μm/ml | |
12 l/h. | |
34,3 cm | |
49,5 cm | |
47 cm | |
100/240 VCA |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron