Learn More
Berkshire™ Calcetines para salas limpias BCR™
Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Calcetines para salas limpias BCR™
Descripción
- 96 % de nailon micromenier y 4 % de Lycra
- Talla única
- Extremadamente suaves y cómodos
- Los calcetines para salas limpias BCR™ son más de 1000 veces más limpios que los calcetines de algodón/poliéster normales
- Esterilizables en autoclave (121 °C durante 30 minutos)
- Blanco
Terminología
- Tecnología avanzada para la gestión de la humedad extrema
- Fabricados con una técnica especial sin costuras, de filamento continuo y sin deshilachar
- Diseñado y fabricado principalmente para aplicaciones de salas limpias
- Baja diseminación de fibra
Ventajas
- Reducción del desgaste de los calcetines por el uso prolongado debido a los aceites y el sudor.
- Frescor y refrigeración de larga duración para el operario.
- Reducción del olor causado por el sudor de los pies
- Proporciona la suavidad del microdenier para la comodidad del operador
- Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día.
- Cumple los requisitos del anexo 1 de las GPM de la UE, sección 7.14
Especificaciones
Especificaciones
Color | Blanco |
Material | 96 % de nailon micromenier y 4 % de Lycra de doble capa |
Tipo de costura | Cosido |
Tamaño | Talla única |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000847572 | Declaration of Conformity | 06/06/2024 | BCRSOCKR24 |
0832357 | Declaration of Conformity | 04/04/2023 | BCRSOCKR24 |
0833091 | Declaration of Conformity | 05/04/2022 | BCRSOCKR24 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Berkshire™ Calcetines para salas limpias BCR™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido