Learn More
Bel-Art™ Frascos de dispensación/cuentagotas SP Scienceware™ Código de producto.: 12348218
Añadir a la cesta
Bel-Art™ Frascos de dispensación/cuentagotas SP Scienceware™
Código de producto. 12348218 Tienda SP Scienceware Productos
30 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12348218
Marca: Bel-Art™ F116370001
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de dispensación de fácil compresión permiten un control preciso de las gotas
  • El tapón de sellado se encaja fácilmente y mantiene un sello hermético incluso después de su uso repetido
  • La abertura de la punta es de 0,76 mm (0,030 pulgadas)
  • Moldeados con polietileno de baja densidad (LDPE)
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Translucent, Rojo
Material LDPE
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Dropper Capacity 1 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 97.8 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Anchura (imperial) 1.24 in.
Longitud (imperial) 3.85 in.
Altura (imperial) 3.85 in.
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 18 mm
Diámetro (métrico) 31.5 mm
Tipo de tapón A presión
Título del producto
Bel-Art™ Frascos de dispensación/cuentagotas SP Scienceware™ >