Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
32.80€ - 432.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala de muestreo |
---|---|
Material | Poliestireno |
Incluye | Certificado de procesamiento para la esterilización |
Tipo de mango | Extralargo |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11751566
|
Bel-Art™
H36906-0000 |
8 oz | 100/Caja |
432.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11386934
|
Bel-Art™
H36902-0000 |
2 oz | 100/Caja |
154.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11766518
|
Bel-Art™
H36904-0000 |
4 oz | 100/Caja |
328.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15520132
|
Bel-Art™
H36902-0010 |
2 oz | 10/Caja |
32.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15540132
|
Bel-Art™
H36904-0010 |
4 oz | 10/Caja |
41.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15560132
|
Bel-Art™
H36906-0010 |
8 oz | 10/Caja |
54.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
- Para su uso con contenedores de boca ancha
- Moldeadas en una sola pieza de plástico de poliestireno de alto impacto
- Permanecen en posición vertical sobre superficies planas
- Pueden utilizarse como navecilla de pesaje
- Fabricadas con materiales aptos según la FDA
- Esterilizadas y selladas individualmente
- Para un solo uso y posterior eliminación
- Las capacidades y los volúmenes son estimados, no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos
- Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados
- Indicación de lote para un rastreo preciso de lote
- Incluye un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Pala de muestreo | |
Certificado de procesamiento para la esterilización | |
Sí | |
Blanco | |
Forma y tamaño perfectos para la toma de muestras, especialmente de recipientes de boca ancha |
Poliestireno | |
Extralargo | |
Estériles | |
FDA | |
Recipientes de boca ancha |