Learn More
Cloruro de bencetonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11403197
Cloruro de bencetonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403197
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11403197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16142.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Benzethonium chloride is used as a surface disinfectant and a preservative in food processing and pharmaceutical industries. It is involved in the determination of sodium dodecyl sulfate using sulphan blue as indicator from the mixture containing other ingredients like sodium chloride and sodium sulfate. It is an effective cationic detergent due to its positively charged hydrophilic part of quaternary ammonium ion. It is an active ingredient in medicaments, deodorants and mouthwashes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloruro de benzetonio se utiliza como desinfectante de superficies y como conservante en la industria farmacéutica y de procesamiento de alimentos. Participa en la determinación del dodecilsulfato sódico utilizando Sulphan Blue como indicador de la mezcla que contiene otros ingredientes como el cloruro sódico y el sulfato sódico. Es un detergente catiónico eficaz debido a su parte hidrófila cargada positivamente del ión amonio cuaternario. Es un ingrediente activo en medicamentos, desodorantes y enjuagues bucales.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Número MDL MFCD00011742
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzethonium chloride
Punto de fusión 157°C to 165°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN1759
Beilstein 3898548
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1074
Información de solubilidad Soluble in water.
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 448.088
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX02K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
Número de loteZ19J044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
Número de loteZ06J037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/01/2024 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
Número de loteW19J019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog NumberA16142.0E,A16142.36,A16142.22
Número de lote10246567 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2023 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzethonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzethonium chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de bencetonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >