Learn More
Cloruro de bencilo, 99 %, estable, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11464094
Cloruro de bencilo, 99 %, estable, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464094
500 g
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11464094
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12481.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Benzyl Chloride is used as an intermediate for manufacturing of benzyl alcohol, benzoic acid and benzyl cyanide. It is also used to prepare benzyl esters, which are used as plasticizer, flavorants and perfumes. It acts as an intermediate in the preparation of phenylacetic acid. In organic synthesis, it is used as an alkylating agent and utilized for the introduction of the benzyl protecting group for alcohols. Further, it is involved in the preparation of quaternary ammonium salts by reaction with tertiary amines. In addition to this, it is used to prepare Grignard reagent by reacting with metallic magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de bencilo se utiliza como intermediario para la fabricación de alcohol bencílico, ácido benzoico y cianuro de bencilo. También se utiliza para preparar ésteres de bencilo, que se utilizan como plastificadores, aromatizantes y perfumes. Actúa como intermediario en la preparación del ácido fenilacético. En síntesis orgánica, se utiliza como un agente alquilante, además de para la introducción del grupo protector bencilo para alcoholes. Asimismo, participa en la preparación de sales de amonio cuaternario por reacción con aminas terciarias. Además, se utiliza para preparar el reactivo Grignard reaccionando con magnesio metálico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter. Insoluble en agua; miscible con alcohol, éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con metales comunes, plomo, agentes oxidantes, hierro, sales de hierro, latón y aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-44-7
Fórmula molecular C7H7Cl
Peso molecular (g/mol) 126.583
Número MDL MFCD00000889
Clave InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nombre IUPAC clorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Chloride
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión °C to 43°C
Densidad 1.099
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%, Stabilized
Índice de refracción 1.538
Cantidad 500 g
Número UN UN1738
Beilstein 471308
Índice Merck 14,1129
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether; Insoluble in waterMiscible with alcohol,ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10204340 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA12481.0E,A12481.36
Número de loteY14J011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberA12481.0E,A12481.36
Número de lote10231992 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2023 Catalog NumberA12481.0E,A12481,A12481.36
Número de loteY22I005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2023 Catalog NumberA12481.0E,A12481.36
Número de loteA0447574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberA12481.0E,A12481.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de bencilo, 99 %, estable, Thermo Scientific Chemicals >