Learn More
Ansell Fundas desechables estériles BioClean-D™.
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Descripción
- Suela laminada con material Safe-Step™
- Parte superior elástica con corbatas de seguridad.
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
- Tejido de propiedad antiestática y bajo en pelusas
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Talla universal
Salas limpias, farmacia, entornos controlados, PPE, Instalaciones/composición 503B , Fabricación, Industrial
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Material | CleanTough™ |
Latex Free | Yes |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Ties |
Tipo de suela | Suela antideslizante |
Estructura | Costuras encuadernadas con costura de aguja única |
Color del tapón | White |
Mostrar más |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Fundas desechables estériles BioClean-D™. >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido