Learn More
Ansell Máscaras faciales estériles BioClean™ DB para sala limpia con forma de sobre
La máscara facial estéril ofrece transpirabilidad y comodidad para una mayor protección. Compatible con entornos ISO Clase 4. Disponibles con o sin protector de cuello.
Marca: Ansell BDBS
464.74 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
La máscara facial estéril ofrece transpirabilidad y comodidad para una mayor protección. Compatible con entornos ISO Clase 4. Disponibles con o sin protector de cuello.
- Máscara facial estéril irradiada con rayos gamma
- Unión ultrasónica con cinta para la cabeza
- Banda sin látex, pieza de aluminio maleable totalmente revestida
- Eficiencia de filtración de partículas a 0,3 micras 98,2 %
- Exterior hidrófobo
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
- De conformidad con procedimientos estándar de la norma ISO 2859
- EU GMP Grado A
- Bolsas selladas individualmente
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
Diadema | |
Estándar | |
301 x 100 mm | |
ISO 2859 | |
Sí | |
Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling | |
Sí | |
10,5 cm | |
Embolsadas individualmente | |
High Bacterial, Particle and Viral Filtration Efficiency | |
12 in. |
Blanco | |
Poliéster | |
Estéril | |
Sobre, BDBS | |
Clase 10/ISO 4 | |
98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE) | |
Sujeción en la cabeza | |
4,1 in | |
Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; 20 bolsas interiores por bolsa de PE externamente sellada; 10 bolsas exteriores por caja forrada (200 unidades) | |
0,3 μm (PFE), 3 μm (BFE) | |
BioClean DB™ | |
301 mm |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
02409258 | Certificado de esterilidad | 01/04/2025 | BDBS |
02409266 | Certificado de esterilidad | 25/02/2025 | BDBS |
02407199 | Certificado de esterilidad | 18/02/2025 | BDBS |
02409258 | Certificado de conformidad | 01/04/2025 | BDBS |
02409266 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | BDBS |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
16Hours
6Minutes
23Seconds
32