Learn More
Bisfenol A, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11464093
Bisfenol A, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464093
5000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11464093
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10324.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Bisphenol A is an important monomer used in the production of polycarbonate plastics which is utilized to make various consumer goods like water bottles, sports equipment, medical devices, eyeglass lenses, house hold electronics, compact discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs). Bisphenol A containing epoxy resins are used to make lining in water pipes. It is used as a precursor to prepare flame retardant tetrabromobispheonl A, polysulfones and polyether ketones, which are antioxidants in some plasticizers. It acts as a polymerization inhibitor in poly vinyl chloride (PVC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bisfenol A es un importante monómero utilizado en la producción de plásticos de policarbonato que se utiliza para fabricar diversos bienes de consumo como botellas de agua, equipos deportivos, dispositivos médicos, lentes de gafas, electrónica de la casa, discos compactos (CD) y discos versátiles digitales (DVD). El bisfenol A, que contiene resinas epoxídicas, se utiliza para hacer revestimientos en tuberías de agua. Se utiliza como precursor para preparar tetrabromobisfenol A pirorretardante, polisulfonas y poliéter cetonas, que son antioxidantes en algunos plastificadores. Actúa como inhibidor de polimerización en el cloruro de polivinilo (PVC).
Solubilidad
Soluble en solución acuosa alcalina, ácido acético, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en tetracloruro de carbono. Tiene una baja solubilidad en el agua.
Notas
Incompatible con anhídridos de ácido, cloruros ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-05-7
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00002366
Clave InChI IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dianMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A
Punto de fusión 153°C to 158°C
Punto de ebullición 200°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 227°C (440°F)
Cantidad 5000 g
Beilstein 1107700
Índice Merck 14,1297
Información de solubilidad Soluble in aqueous alkaline solution,acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in carbon tetrachloride. It has poor solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza ≥97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253290 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/12/2024 Catalog NumberA10324.30,A10324.0I,A10324.0B
Número de lote10240893 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/05/2022 Catalog NumberA10324.30,A10324.0I,A10324.0B
Número de lote61201076 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10324.30,A10324.0I,A10324.0B
Número de lote10125607 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10324.30,A10324.0I,A10324.0B
Número de lote10113266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10324.30,A10324.0I,A10324.0B
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bisfenol A, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals >