Learn More
Thermo Scientific™ Placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos, como ELISA y ensayos de unión, con estas placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos, las cuales ofrecen una selección de tres tipos de superficie.
208.06€ - 449.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
Método de detección | Fluorescencia |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10030581
![]() |
Thermo Scientific™
437111 |
MaxiSorp | 350 μl |
449.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10316191
![]() |
Thermo Scientific™
437112 |
PolySorp | 350 μl |
332.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10588885
![]() |
Thermo Scientific™
7605 |
Adherencia media | 280 μl |
208.06€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10324185
![]() |
Thermo Scientific™
7805 |
Unión alta | 280 μl |
247.45€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10364715
![]() |
Thermo Scientific™
9502867 |
Adhesión universal (UB) | 350 μl |
400.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión con las placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Con una selección de tres tipos de superficie y una unión óptima, estas placas minimizan el fondo en la lectura de fluorescencia.
Características:Selección de superficie:
Compatible con:
Compatible con tapas para placas Thermo Scientific™ MicroWell™, cinta de sellado y membrana transpirable
Información sobre pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Spezifikation
Estándar | |
Fluorescencia | |
Negro | |
Poliestireno | |
Flat Bottom (F-well) | |
Ninguno |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Microplaca | |
96 | |
Fluorescencia |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.