Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. Los matraces aforados de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ se han calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M.
Marca: BRAND™ 36847
30.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
50 ml | |
±0,06 ml | |
2/pack | |
A | |
12/21 |
Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
Sí | |
Tapón |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
91Hours
16Minutes
13Seconds
51New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
16Minutes
13Seconds
51 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora